missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil, TRC

Artikelnummer. 30137018
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137018 25 mg
30138714 10 mg
30006731 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29097525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 448184-54-1
Molekylær formel C19H23N5O6S
Molekylvægt (g/mol) 449.48
Synonym N-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]glycine, Vardenafil Glycene Impurity
SMIL O=C(O)CNS(=O)(C1=CC=C(OCC)C(C(NN2C3=C(C)N=C2CCC)=NC3=O)=C1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil
Analyt- eller komponentnavne S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 25 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.