Få mere at vide
S-(+)-Deprenyl Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30356074
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356074 50 mg
30350724 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28859550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4528-52-3
Molekylær formel C13 H17 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 223.74
Synonym N-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, (S)-Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (S)- (9CI), Phenethylamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, D-(+)- (8CI), (+)-Deprenil hydrochloride, (+)-Deprenyl hydrochloride, S-Deprenyl hydrochloride
IUPAC navn (2S)-N-methyl-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(+)-Deprenyl hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Formel vægt 223.1128