Få mere at vide
S-Deoxo-6-oxo-fulvestrant, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Deoxo-6-oxo-fulvestrant |
| CAS | 1107606-70-1 |
| Molekylær formel | C32H45F5O3S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (7α,17β)-3,17-Dihydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio]nonyl]-estra-1,3,5(10)-trien-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C32H45F5O3S/c1-30-17-15-23-22-12-11-21(38)20-25(22)29(40)24(28(23)26(30)13-14-27(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41-19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,20,23-24,26-28,38-39H,2-10,13-19H2,1H3/t23-,24+,26+,27+,28+,30+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)[C@@H](C(=O)C4=C3C=CC(=C4)O)CCCCCCCCCSCCCC(C(F)(F)F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 604.75 |
| Formel vægt | 604.301 |