missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Decyanomethyl-S-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) Cefmetazole Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30360309
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360309 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22690010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-Decyanomethyl-S-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) Cefmetazole Sodium Salt
CAS 74228-11-8
Molekylær formel C15H17N10NaO5S3
Mængde 10 mg
Synonym (6R-cis)-7-Methoxy-7-[[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C15H18N10O5S3/c1-23-13(17-19-21-23)32-5-7-4-31-12-15(30-3,11(29)25(12)9(7)10(27)28)16-8(26)6-33-14-18-20-22-24(14)2/h12H,4-6H2,1-3H3,(H,16,26)(H,27,28)/t12-,15+/m1/s1
SMIL O=C1[C@](NC(CSC2=NN=NN2C)=O)(OC)[C@@]3([H])SCC(CSC4=NN=NN4C)=C(C(O[Na])=O)N31
IUPAC navn (6R,7S)-7-methoxy-7-[[2-(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylacetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 536.54
Formel vægt 514.0624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.