Få mere at vide
S-Cyanoethyl-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Cyanoethyl-L-cysteine |
| CAS | 3958-13-2 |
| Molekylær formel | C6 H10 N2 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Cysteine, S-(2-cyanoethyl)-, Alanine, 3-[(2-cyanoethyl)thio]-, L- (8CI), S-(2-Cyanoethyl)cysteine, S-(2-Cyanoethyl)-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2S/c7-2-1-3-11-4-5(8)6(9)10/h5H,1,3-4,8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CSCCC#N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-(2-cyanoethylsulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.22 |
| Formel vægt | 174.0463 |