Få mere at vide
S-Curve™ Two Compartment Packaged Glove Dispenser
Artikelnummer. p-4246948
Encompass
Materiale:
PETG
Artikelnummer. 16480905
Brand: S-Curve™ 19999451
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Specially designed for sterile or packaged gloves, with two individual compartments that dispense gloves in a first-in first-out fashion.
  • Specially designed for sterile or pair-packaged gloves
  • Gloves dispense in a first-in, first-out fashion
  • Single, sloped lid with a full-length hinge to maintain HEPA flow
  • Can be wall-mounted with heavy-duty mounting bracket (included)
  • Flame-treated edges for a smooth finish
Tekniske data
Produkttype Glove Dispenser
Farve Black
Mål (D x B x H) Indvendig 12 x 14 x 16 in.
Holder Sterile Pair-Packaged Gloves
Materiale PETG
Montering Keyhole Slots
Antal rum 2
Produkt stil Top Loading
Inkluderer Heavy-duty wall mounting bracket
Tykkelse (engelsk) 0.25 in.
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.