Få mere at vide
S-Curve™ Three Compartment Packaged Glove Dispenser
Artikelnummer. 16400915
Encompass
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
12 x 21 x 16 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
16400915 12 x 21 x 16 in. Hver
1 options
Artikelnummer. 16400915 Leverandør S-Curve™ Leverandørnr. 19999454
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Specially designed for sterile or packaged gloves, with three individual compartments that dispense gloves in a first-in first-out fashion.
  • Specially designed for sterile or pair-packaged gloves
  • Gloves dispense in a first-in, first-out fashion
  • Single, sloped lid with a full-length hinge to maintain HEPA flow
  • Can be wall-mounted with heavy-duty mounting bracket (included)
  • Flame-treated edges for a smooth finish
Tekniske data
Produkttype Glove Dispenser
Farve Black
Mål (D x B x H) Indvendig 12 x 21 x 16 in.
Holder Sterile Pair-Packaged Gloves
Materiale PETG
Montering Keyhole Slots
Antal rum 3
Produkt stil Top Loading
Inkluderer Heavy-duty wall mounting bracket
Tykkelse (engelsk) 0.25 in.