Få mere at vide
S-Curve™ BD-700 Bouffant Dispenser
Artikelnummer. 16450905
Encompass
Skift visning
Materiale:
PETG
Artikelnummer. Materiale
16450905 PETG
1 options
Artikelnummer. 16450905 Leverandør S-Curve™ Leverandørnr. 19162568
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
For bulk dispensing in cleanrooms and laboratories
  • Made of 1/8 in.-thick (0.3cm) clear acrylic
  • Full-length hinge for durability
  • Flame treated edges for smoothness
  • Extra-large rectangular opening for easy access
  • Freestanding or wall mountable
Tekniske data
Produkttype Bouffant Cap Dispenser
Farve Clear
Dybde (engelsk) 6 in.
Dybde (metrisk) 15.2 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 15.24 x 30.4 x 30.4 cm (6 x 12 x 12 in.)
Bredde (engelsk) 12 in.
Bredde (metrisk) 30.4 cm
Højde (engelsk) 12 in.
Højde (metrisk) 30.4 cm
Materiale PETG
Montering Free-standing or Wall Mount
Produkt stil Hinged Lid with Front Opening
Kanter Flame Treated
Til brug med (applikation) For dispensing of cleanroom caps
Til brug med (udstyr) For dispensing of cleanroom caps