Få mere at vide
(S)-Crizotinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Crizotinib |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-15(22)2-3-16(24)20(19)23)30-18-5-4-17(28-21(18)25)13-10-27-29(11-13)14-6-8-26-9-7-14/h2-5,10-12,14,26H,6-9H2,1H3,(H2,25,28)/t12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 449.1185 |
| Procent renhed | >95% |