Få mere at vide
(S)-CPW 399, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-alpha-Amino-2,3,4,5,6,7-hexahydro-2,4-dioxo-1H-cyclopentapyrimidine-1-propanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O4/c11-6(9(15)16)4-13-7-3-1-2-5(7)8(14)12-10(13)17/h6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,12,14,17)/t6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 239.0906 |