Få mere at vide
S-(-)-Cotinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cotinine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 176.095 |
| Procent renhed | >95% |