missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-(-)-Cotinine Perchlorate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(-)-Cotinine Perchlorate |
| CAS | 1217692-15-3 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O . Cl H O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (-)-Cotinine Perchlorate, S-(-)-Cotinine Perchlorate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O.ClHO4/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8;2-1(3,4)5/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3;(H,2,3,4,5)/t9-;/m0./s1 |
| SMIL | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2.OCl(=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | (5S)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one;perchloric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.67 |
| Formel vægt | 276.0513 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?