Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfat, 98 %
Artikelnummer. 15628715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15628715 1 g 1g
15638715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15628715 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461030010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120202-66-6 | C16H18ClNO6S2 | 419.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120202-66-6
Molekylær formel C16H18ClNO6S2
Molekylvægt (g/mol) 419.89
MDL nummer MFCD00876395,MFCD05865229,MFCD05662337
InChI nøgle FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Synonym clopidogrel bisulfate, clopidogrel hydrogen sulfate, iscover, plavix, clopidogrel hemisulfate, s-methyl 2-2-chlorophenyl-2-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl acetate sulfate, clopidogrel sulfate, myogrel, clopidogrel sulphate, clopidogrel bisulphate
PubChem CID 115366
ChEBI CHEBI:3759
IUPAC navn methyl (2S)-2-(2-chlorphenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat; svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCC2=C(C1)C=CS2)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 1 g
Formel vægt 419.9
Procent renhed 98%