Få mere at vide
Asecos™ S-CLASSIC-90 1-dørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe med åbent dørsikringssystem
Artikelnummer. p-7160893 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer
2 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 22 L stålpladebrønd
4 x 25 kg/5 L stålplade højrehængslede skuffer
4 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer
Bæreevne:
2 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Max belastning: 600 kg
2 x hylder: 75 kg hver, Indsats: 75 kg, Sump: 22 L, Max belastning: 600 kg
4 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Max belastning: 600 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15742217
Brand: Asecos™ 3023000234392
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Sikkerhedsskabe til ubegrænset opbevaring af brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder i henhold til EN 14470-1 og TRGS 510.
  • Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
  • Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
  • Fås i en række bredder og højder
  • Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
  • Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
  • Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
  • Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
  • Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/5 L stålplade højrehængslede skuffer
Dimensioner (D x B x H) 616 x 596 x 1968 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige materialer
Inkluderer Højrehængslet dør åbent spærresystem
Bæreevne 2 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Max belastning: 600 kg
Antal døre 1
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 291 kg
Farve Gul
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab