Få mere at vide
Asecos™ S-CLASSIC-90 1-dørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe med åbent dørsikringssystem
Artikelnummer. 15920471 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer
2 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 22 L stålpladebrønd
4 x 25 kg/5 L stålplade højrehængslede skuffer
4 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer
Bæreevne:
2 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Max belastning: 600 kg
2 x hylder: 75 kg hver, Indsats: 75 kg, Sump: 22 L, Max belastning: 600 kg
4 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Max belastning: 600 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15920471
Brand: Asecos™ 3023900233740
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Sikkerhedsskabe til ubegrænset opbevaring af brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder i henhold til EN 14470-1 og TRGS 510.
  • Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
  • Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
  • Fås i en række bredder og højder
  • Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
  • Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
  • Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
  • Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
  • Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 2 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer
Dimensioner (D x B x H) 616 x 596 x 1298 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige materialer
Inkluderer Venstrehængslet dør åbent spærresystem
Bæreevne 4 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Max belastning: 600 kg
Antal døre 1
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 202 kg
Farve Gul
Materiale Stål
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.