Få mere at vide
Asecos™ S-CLASSIC-90 endørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15891518 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Antal hylder:
2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal hylder Pakningsstørrelse
15891518 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 15891518 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3023800233735
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sikkerhedsskabe til ubegrænset opbevaring af brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder i henhold til EN 14470-1 og TRGS 510.
  • Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
  • Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
  • Fås i en række bredder og højder
  • Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
  • Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
  • Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
  • Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
  • Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 2 x stålpladehylder: 75 kg, stålplade indsats: 75 kg, Pladebrønd: 22 L, Max belastning: 600 kg
Dimensioner (D x B x H) 616 x 596 x 1298 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige materialer
Inkluderer Uden dør åbent spærresystem
Bæreevne 75 kg Shelves, 75 kg Insert, Max Load 600 kg
Antal døre 1
Antal hylder 2
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 202.5 kg
Farve Gul
Materiale Stål
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer