Få mere at vide
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-dørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15879216 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
3 x 150 kg/33 L stålpladehylder; 1 x 135 kg stålplade indsats; 1 x 55 L stålpladebrønd
4 x 60 kg/29 L skuffer
6 x 60 kg/19 L skuffer
Bæreevne:
3 x Bakkehylder 150 kg/33 L hver; Indlæg 135 kg; Sump 55 L
4 x Skuffer 60 kg/29 L hver
6 x Skuffer 60 kg/19 L hver
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Bæreevne Pakningsstørrelse
15879216 3 x 150 kg/33 L stålpladehylder; 1 x 135 kg stålplade indsats; 1 x 55 L stålpladebrønd 3 x Bakkehylder 150 kg/33 L hver; Indlæg 135 kg; Sump 55 L Hver
15638845 4 x 60 kg/29 L skuffer 4 x Skuffer 60 kg/29 L hver Hver
15769428 6 x 60 kg/19 L skuffer 6 x Skuffer 60 kg/19 L hver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15879216 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3011600233719
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder, med valgfrit åbent dørstopsystem.
  • Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
  • Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
  • Fås i en række bredder og højder
  • Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
  • Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
  • Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
  • Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
  • Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1
Konfiguration 3 x 150 kg/33 L stålpladehylder; 1 x 135 kg stålplade indsats; 1 x 55 L stålpladebrønd
Dimensioner (D x B x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige og farlige stoffer
Inkluderer Dør åbent spærresystem
Bæreevne 3 x Bakkehylder 150 kg/33 L hver; Indlæg 135 kg; Sump 55 L
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 457.5 kg
Farve Gul
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring