Description
- Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
- Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
- Fås i en række bredder og højder
- Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
- Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
- Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
- Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
- Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
- Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
- Brandmodstand på 90 minutter
- Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1 |
| Konfiguration | 6 x 60 kg/19 L skuffer |
| Dimensioner (D x B x H) | 616 x 896 x 1968 mm |
| Dør stil | Tredobbelt hængslet |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige og farlige stoffer |
| Inkluderer | Dør åbent spærresystem |
| Bæreevne | 6 x Skuffer 60 kg/19 L hver |
| Antal døre | 2 |
| Overfladebelægning | Pulverlakeret |
| Vægt (metrisk) | 427 kg |
| Show More |