Få mere at vide
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-dørs lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe uden dørsikringssystem
Artikelnummer. 15526855 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 33 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne unitSize
15526855 Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 33 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15526855 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3011500133715
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder, med valgfrit åbent dørstopsystem.
  • Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
  • Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
  • Fås i en række bredder og højder
  • Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
  • Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
  • Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
  • Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
  • Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1
Konfiguration 2 x stålpladehylder; 1 x perforeret stålplade indsats; 1 x stålpladebrønd
Dimensioner (D x B x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige og farlige stoffer
Inkluderer Uden dør åbent spærresystem
Bæreevne Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 33 L
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 451.5 kg
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring