Få mere at vide
Asecos™ S-CLASSIC-90 1-dørs lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe med åbent dørsikringssystem
Shop alle asecos produkterBeskrivelse
- Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
- Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
- Fås i en række bredder og højder
- Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
- Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
- Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
- Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
- Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
- Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
- Brandmodstand på 90 minutter
- Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 22 L stålpladebrønd |
| Dimensioner (D x B x H) | 616 x 596 x 1968 mm |
| Dør stil | Tredobbelt hængslet |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige farlige materialer |
| Inkluderer | Venstrehængslet dør åbent spærresystem |
| Bæreevne | Shelves 75 kg each; Insert 75 kg; Sump 22 L |
| Antal døre | 1 |
| Overfladebelægning | Pulverlakeret |
| Vægt (metrisk) | 281 kg |
| Vis mere |