Få mere at vide
Asecos™ S-CLASSIC-90 1-dørs lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15747718 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 22 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne unitSize
15747718 Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 22 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15747718 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3023800133735
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sikkerhedsskabe til ubegrænset opbevaring af brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder i henhold til EN 14470-1 og TRGS 510.
  • Asecos første EN-kompatible sikkerhedsopbevaringsskab
  • Årtiers udvikling og optimering sikrer, at S-CLASSIC-90 er teknisk sofistikeret
  • Fås i en række bredder og højder
  • Alsidige anvendelsesområder på grund af forskelligt interiørudstyr
  • Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
  • Valgfrit døråbningssystem giver mulighed for nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
  • Dør aflåselig med cylinderlås, skabene kan integreres af kunden i et eksisterende låsesystem
  • Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 2 x 75 kg sheet steel shelves; 1 x 75 kg sheet steel insert; 1 x 22 L sheet steel sump
Dimensioner (D x B x H) 616 x 596 x 1298 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige materialer
Inkluderer Uden dør åbent spærresystem
Bæreevne Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 22 L
Antal døre 1
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 202.5 kg
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer