missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Citalopram Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30135706
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135706 1 g
17970975 100 mg
17924155 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5050101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 219861-08-2
Molekylær formel C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4
Molekylvægt (g/mol) 414.43
Synonym Escitalopram Oxalate, (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1S)-, ethanedioate (1:1), (+)-(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate (1:1), (S)-(+)Citalopram oxalate, Cipra-Pro, Cipralex, (S)-Citalopram oxalate, Lexapro, Lu 26-054-0, Szetalo
IUPAC navn (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid
SMIL CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Escitalopram Oxalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
Formel vægt 414.1591
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.