Få mere at vide
(S)-Citalopram N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Escitalopram N-Oxide |
| CAS | 917482-45-2 |
| Molekylær formel | C20 H21 F N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (1S)-1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dhydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Escitalopram N-Oxide, (S)-Citalopram N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| SMIL | C[N+](C)([O-])CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 3-[(1S)-5-cyano-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.39 |
| Formel vægt | 340.1587 |