missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Citalopram-d6 Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Citalopram N,N-dimethyl-d6 Oxalate |
| CAS | 1217733-09-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 2H6 H15 F N2 O . C2 H2 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1S)-1-[3-(Bis(trideuteriomethyl)amino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile oxalic acid, (1S)-1-[3-[Di(methyl-d3)amino]propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile 1,2-ethanedioate, (1S)-1-[3-(Bis(trideuteriomethyl)amino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile oxalate, (1S)-1-(3-[Di(methyl-d3)amino]propyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate, Escitalopram-d6 oxalate, (S)-Citalopram-d6 oxalate, (S)-Citalopram-D6 oxalate (N,N-dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1S)-1-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.46 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?