Få mere at vide
(S)-Citadiol, Mikromol™
Beskrivelse
(S)-Citadiol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Citadiol |
| CAS | 488787-59-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-Citadiol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 F N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4-[(1S)-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-, (-)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, (S)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxy-1-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, (S)-Citadiol, Escitalopram Related Compound A, Escitalopram Oxalate Impurity E as (S)-Enantiomer free base, Escitalopram Impurity E as (S)-Enantiomer free base |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)CCC[C@](O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N |
| IUPAC navn | 4-[(1S)-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| Vis mere |