Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-cis-Verbenol |
| Navn note | Sum af isomerer |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 62 °C til 68 °C |
| Farve | Bordeaux til Brun-Rød |
| Tæthed | 85g/mL |
| Flammepunkt | 87 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (summen af isomerer) (GC) |
| Vis mere |