Få mere at vide
(S)-cis-Verbenol, 97%, sum of isomers
Artikelnummer. 10224634 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224634 5 g Glasflaske 5g
10704185 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10224634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18881-04-4
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00065444
InChI nøgle WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Synonym s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
PubChem CID 87839
IUPAC navn (1S,2S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
SMIL CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-cis-Verbenol
Navn note Sum of isomers
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62°C to 68°C
Farve Bordeaux til Brun-Rød
Tæthed 85g/mL
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (sum of isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.49
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand + 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation + 10
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 152.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver