Få mere at vide
(S)-cis, trans-abscisisk syre glucosylester, TRC
Artikelnummer. 30011134
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011134 10 mg
30003858 1 mg
30009023 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA11012510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21414-42-6
Molekylær formel C21H30O9
Molekylvægt (g/mol) 426.46
Synonym beta-D-1-[(Z,E)-(+)-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienoate]glucopyranose, (+)-Abscisic acid glucose ester, (+)-Abscisyl-beta-D-glucopyranoside
IUPAC navn [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoat
SMIL C\C(=C\C(=O)O[C@H]1OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O)\C=C\[C@@]2(O)C(=CC(=O)CC2(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-cis,trans-Abscisic Acid Glucosyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O9/c1-11(5-6-21(28)12(2)8-13(23)9-20(21,3)4)7-15(24)30-19-18(27)17(26)16(25)14(10-22)29-19/h5-8,14,16-19,22,25-28H,9-10H2,1-4H3/b6-5+,11-7-/t14-,16-,17+,18-,19+,21-/m1/s1
Formel vægt 426.189
Procent renhed >95%