Få mere at vide
(S)-Chlorpheniramine Maleate Salt, TRC
Artikelnummer. 30352802
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30352802 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30352802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC424305100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexchlorpheniramine Maleate
CAS 2438-32-6
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4
Mængde 100 mg
Synonym Dexchlorpheniramine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. B (EP) as Maleate, 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-, (γS)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI, ACI), 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (ZCI), Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1), (S)- (8CI), (+)-Chlorpheniramine maleate, (S)-3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate, d-2-[p-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine bimaleate, d-Chlorpheniramine maleate, d-Chlorpheniramine maleate, Dexchloropheniramine maleate, Dexchlorpheniramine hydrogen maleate, Dexchlorpheniramine maleate, Dextrochlorpheniramine maleate, Fortamine, Isomerine, Phenamin, Phendextro, Polamin, Polaramin, Polaramine, Polaronil, S-(+)-Chlorpheniramine maleate, S-Chlorpheniramine maleate, Sensidyn
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
SMIL CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;(3S)-3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Formel vægt 390.1346