missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Chloropheniramine 3,5-Dinitrobenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30348998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348998 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4242885MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Chloropheniramine 3,5-Dinitrobenzoic Acid
CAS 1174022-64-0
Molekylær formel C16H19ClN2 . C7H4N2O6
Mængde 5 mg
Synonym (gammaS)-gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine 3,5-Dinitrobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2.C7H4N2O6/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-3H,(H,10,11)/t15-;/m0./s1
SMIL CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)c3cc(cc(c3)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (3S)-3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine;3,5-dinitrobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 486.9
Formel vægt 486.1306
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.