Få mere at vide
Invitrogen™ S. Cerevisiae Hansen BY4743
Artikelnummer. 10612384
Skift visning
Produkttype:
S. Cerevisiae Hansen BY4743
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10612384 S. Cerevisiae Hansen BY4743 Hver
1 options
Artikelnummer. 10612384 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 95400.BY4743
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The S. cerevisiae Hansen strains are the parental yeast strains from which the deletions were derived.
The S. cerevisiae Hansen strains are the parental yeast strains from which the deletions were derived.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype S. Cerevisiae Hansen BY4743
Indhold og opbevaring Store in ultra-cold freezer (-68°C to -85°C).