Få mere at vide
(S)-(-)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Celiprolol-d9 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H/t16-;/m0./s1/i4D3,5D3,6D3; |
| Formel vægt | 424.28 |