Få mere at vide
(S)-(+)-Carvone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840401
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15840401 25 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15840401 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8184100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 2244-16-8
Tæthed 0.96 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 228°C to 230°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00062997
Mængde 25 mL
Synonym (S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-(+)-Carvone
Molekylvægt (g/mol) 150.22