Få mere at vide
(S)-(+)-Carvone, 96%
Artikelnummer. 11317156
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317156 100 g 100g
11307156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07130.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150,221 g/mol
Karvoner bruges i fødevare- og smagsindustrien. Det bruges også i luftfriskende produkter. Olier, der indeholder carvoner, bruges i aromaterapi og alternativ medicin. I organisk syntese bruges det som udgangsmateriale til syntesen af terpenoid quassin naturprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carvoner bruges i fødevare- og smagsindustrien. Det bruges også i luftfriskende produkter. Olier, der indeholder carvoner, bruges i aromaterapi og alternativ medicin. I organisk syntese bruges det som udgangsmateriale til syntesen af terpenoid quassin naturprodukt.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, ethanol og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2244-16-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00062997
InChI nøgle ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC navn (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Carvone
Tæthed 0.959
Kogepunkt 228 °C til 230 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.498
Mængde 100 g
Beilstein 2042970
Merck Index 14,1874
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, ethanol og kloroform. Ublandelig med vand.
Optisk rotation +59° (Pænt)
Formel vægt 150.22
Procent renhed 96%