Få mere at vide
(S)-(-)-Carvedilol, TRC
Artikelnummer. 30134922
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134922 50 mg
17984845 10 mg
17924305 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18463550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95094-00-1
Molekylær formel C24H26N2O4
Molekylvægt (g/mol) 406.47
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (2S)- (9CI), 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (S)-, (-)-Carvedilol, (S)-(-)-Carvedilol, (S)-Carvedilol
IUPAC navn (2S)-1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propan-2-ol
SMIL COc1ccccc1OCCNC[C@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Specifica
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Carvedilol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/t17-/m0/s1
Formel vægt 406.1893
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.