missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Carnitine Mesylate, Mesylate Salt, TRC

Artikelnummer. 30349749
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349749 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18415010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Carnitine Mesylate, Meslate Salt
CAS 161886-60-8
Molekylær formel C8 H18 N O5 S . C H3 O3 S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17NO5S.CH4O3S/c1-9(2,3)6-7(5-8(10)11)14-15(4,12)13;1-5(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/t7-;/m0./s1
SMIL C[N+](C)(C)C[C@H](CC(=O)O)OS(=O)(=O)C.CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn [(2S)-3-carboxy-2-methylsulfonyloxypropyl]-trimethylazanium;methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 335.39
Formel vægt 335.0709
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.