missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Carnitine Mesylate Isobutylester, Mesylate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Carnitine Mesylate Isobutylester, Mesylate Salt |
| CAS | 161886-59-5 |
| Molekylær formel | C12 H26 N O5 S . C H3 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Butanaminium, N,N,N-trimethyl-4-(2-methylpropoxy)-2-[(methylsulfonyl)oxy]-4-oxo-, (S)-, methanesulfonate (9CI), (S)-Carnitine Mesylate Isobutylester, Mesylate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26NO5S.CH4O3S/c1-10(2)9-17-12(14)7-11(8-13(3,4)5)18-19(6,15)16;1-5(2,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/t11-;/m0./s1 |
| SMIL | CC(C)COC(=O)C[C@@H](C[N+](C)(C)C)OS(=O)(=O)C.CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | methanesulfonate;trimethyl-[(2S)-4-(2-methylpropoxy)-2-methylsulfonyloxy-4-oxobutyl]azanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.5 |
| Formel vægt | 391.1335 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?