Få mere at vide
(S)-Carisbamate, TRC
Artikelnummer. 30009871
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009871 5 mg
30003349 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009871 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1835105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194085-75-1
Molekylær formel C9 H10 Cl N O3
Molekylvægt (g/mol) 215.63
Synonym 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (1S)-, 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (S)-, Carisbamate, Comfyde, JNJ 10234094, RWJ 333369, YKP 509, (S)-Carisbamate
IUPAC navn [(2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl] carbamat
SMIL NC(=O)OC[C@@H](O)c1ccccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Carisbamate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m1/s1
Formel vægt 215.0349