Få mere at vide
S-carboxymethyl-L-cystein, 98%
Artikelnummer. 10666222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666222 100 g Glasflaske 100g
10187883 1 g Glasflaske 1g
10483965 5 g Glasflaske 5g
10656222 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10666222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-23-3
Molekylær formel C5H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 179.19
MDL nummer MFCD00002614
InChI nøgle GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(carboxymethylsulfanyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale S-Carboxymethyl-L-cysteine
Navn note 98%
Smeltepunkt 205,0 °C til 207,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,2% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2SCH2CH(NH2)CO2H
Mængde 100 g
Merck Index 15, 1802
Specifik rotation −31.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i koldt vand. Andre opløseligheder: opløseligt i varmt vand (3 g/100 ml), syrer og alkal, let opløseligt i methanol og acetone
Formel vægt 179.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Amorft pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • S-Carboxymethyl-L-cysteine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.