Få mere at vide
S-carboxymethyl-L-cystein, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485487
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485487 25 g 25g
11495487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23487.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-23-3
Molekylær formel C5H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 179.19
MDL nummer MFCD00002614
InChI nøgle GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
SMIL N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Carboxymethyl-L-cysteine
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 1725012
Merck Index 14,1802
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(carboxymethylsulfanyl)propansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 179.2
Optisk rotation −29° (c=10 in 10% NaHCO)
Procent renhed 97%