Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Carbidopa
Beskrivelse
Peripheral decarboxylase inhibitor, used in combination with levodopa for treatment of Parkinsonism.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Carbidopa |
| CAS | 28860-95-9 |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C10H14N2O4 |
| Formel vægt | 226.23 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.232 |