missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Carbidopa Methyl Ester N-Cyclohexylidene, TRC

Artikelnummer. 30364684
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364684 10 mg
30359605 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17601510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 934371-48-9
Molekylær formel C17 H24 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 320.38
Synonym Methyl (2S)-2-(2-Cyclohexylidenehydrazino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate
IUPAC navn methyl (2S)-2-(2-cyclohexylidenehydrazinyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
SMIL COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN=C2CCCCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Carbidopa methyl ester N-Cyclohexylidene
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O4/c1-17(16(22)23-2,19-18-13-6-4-3-5-7-13)11-12-8-9-14(20)15(21)10-12/h8-10,19-21H,3-7,11H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Formel vægt 320.1736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.