missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Carbidopa Methyl Ester (>90%), TRC

Artikelnummer. 30366852
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366852 100 mg
30350529 50 mg
30358156 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC176025100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52514-63-3
Molekylær formel C11 H16 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 240.256
Synonym (S)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-benzenepropanoic acid methyl ester, (S)-alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoate
SMIL COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(16)17-2)6-7-3-4-8(14)9(15)5-7/h3-5,13-15H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formel vægt 240.111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.