Få mere at vide
(S)-(-)-Carbidopa-d3 H2O (ring-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbidopa-D3 (dihydroxyphenyl-D3) Monohydrate |
| CAS | 1276197-58-0 |
| Molekylær formel | C10 D3 H11 N2 O4 . H2 O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (2 S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-2-hydrazino-2-methylpropanoic Acid monohydrate, (αS)-α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methylbenzene-2,5,6-d3-propanoic acid monohydrate, Hydrazino-α-methyldopa-d3 monohydrate, Carbidopa-d3 monohydrate, (S)-(-)-Carbidopa-d3 H2O (ring-d3), Carbidopa-D3 (dihydroxyphenyl-D3) monohydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14 H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1/i2D,3 D,4 D; |
| SMIL | O.[2 H]c1c([2 H])c(C[C@](C)(NN)C(=O)O)c([2 H])c(O)c1O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-hydrazinyl-2-methyl-3-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)propanoic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.2629 |
| Formel vægt | 247.1248 g/mol |
| Vis mere |