missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(-)-Canadine, TRC

Artikelnummer. 17962055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962055 250 mg
17953205 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17962055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175180250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5096-57-1
Molekylær formel C20 H21 N O4
Molekylvægt (g/mol) 339.38
Synonym (S)-5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizine, Canadine, (-)-Canadine, (-)-Tetrahydroberberine, (-)-α-Canadine, (S)-(-)-7,8,13,13a-Tetrahydroberberine, (S)-(-)-Tetrahydroberberine, (S)-Canadine, (S)-Tetrahydroberberine, 9,10-Dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-13aα-berbine, l-Canadine, α-Canadine
IUPAC navn (1S)-16,17-dimethoxy-5,7-dioxa-13-azapentacyclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-2,4(8),9,15(20),16,18-hexaene
SMIL COc1ccc2C[C@@H]3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Canadine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Formel vægt 339.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.