missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(+)-Canadaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Canadaline |
| CAS | 52801-27-1 |
| Molekylær formel | C21H23NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,3-Dimethoxy-6-[[(5S)-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl]benzaldehyde, (S)-2,3-dimethoxy-6-[(5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)methyl]benzaldehyde, (1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, Benzaldehyde deriv., (+)-Canadaline, Canadaline, (+)-Canadaline, NSC 279521 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(22)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-23/h4-5,9-11,17H,6-8,12H2,1-3H3 |
| SMIL | CN1CCC2=CC3=C(C=C2[C@H]1CC4=C(C(=C(C=C4)OC)OC)C=O)OCO3 |
| IUPAC navn | 2,3-dimethoxy-6-[(6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)methyl]benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.41 |
| Formel vægt | 369.1576 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?