Få mere at vide
(S)-(+)-Camptothecin, Mikromol™
Artikelnummer. 18010170
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18010170 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010170 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1330.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(S)-(+)-Camptothecin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camptothecin
CAS 3-4-7689
Analyt- eller komponentnavne Camptothecin
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C20 H16 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (S)-, Camptothecine (7CI), (+)-Camptothecin, (+)-Camptothecine, (4S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-(+)-Camptothecin, (S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecine, Campathecin, Camptothecin, MAG-CPT, NSC 94600, S-CKD 602, d-Camptothecin, Topotecan related, SKF-S-104962, Topotecan Related Compound C, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity D, Irinotecan Impurity D
InChI formel InChI=1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
SMIL CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 348.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 348,111 g/mol