Få mere at vide
(S)-Camphanic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Camphanic Acid |
| CAS | 13429-83-9 |
| Molekylær formel | C10H14O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (-)-Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (1S)-(-)-Camphanic Acid, (1S)-Camphanic Acid, (1S,4R)-(-)-Camphanic Acid, (1S,4R)-ω-Camphanic Acid, (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptane-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0892 |