missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S(-)-BZM Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S(-)-BZM Hydrochloride |
| CAS | 132448-73-8 |
| Molekylær formel | C15H23ClN2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[[(2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (S)-N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (S)-N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O3.ClH/c1-3-17-9-5-6-11(17)10-16-15(19)14-12(18)7-4-8-13(14)20-2;/h4,7-8,11,18H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,16,19);1H/t11-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)cccc2OC |
| IUPAC navn | N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.81 |
| Formel vægt | 314.1397 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?