missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S(-)-BZM Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30334299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334299 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB802801100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S(-)-BZM Hydrochloride
CAS 132448-73-8
Molekylær formel C15H23ClN2O3
Mængde 100 mg
Synonym N-[[(2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (S)-N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (S)-N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O3.ClH/c1-3-17-9-5-6-11(17)10-16-15(19)14-12(18)7-4-8-13(14)20-2;/h4,7-8,11,18H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,16,19);1H/t11-;/m0./s1
SMIL Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)cccc2OC
IUPAC navn N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 314.81
Formel vægt 314.1397
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.